Learn More
Kaliumhydrogendifluorid, Purum p.a., ≥99.0 % (F), Honeywell™
Artikelnummer. 15605960 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15605960
Marke: Honeywell Research Chemicals 60344250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 99.0 % (F)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-29-9
MDL-Nummer MFCD00011403
Spezifikation
Siedepunkt >180 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumhydrogendifluorid
Schmelzpunkt 239 °C
pH Sauer
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel KHF2
UN-Nummer UN1811
Löslichkeitsinformationen 392 g/l
Formelmasse 78.1 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (F)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.37 g/cm3