Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-187112 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10516412 500 g Glasflasche 500 Gramm
10646324 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10516412
Marke: Thermo Scientific Acros 417955000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Rot
pH 4 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Menge 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver