Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445343 5000 g 5000 Gramm
11425343 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12895.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Kaliumhydrogenphthalat wird als Primärstandard für Säure-Base-Titrationen sowie zur Kalibrierung von pH-Metern und zur Herstellung von volumetrischen Alkalilösungen verwendet. Es dient als Puffer bei der pH-Bestimmung. Es findet Anwendung als nützlicher Standard für die Prüfung von organischem Kohlenstoff.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumhydrogenphthalat wird als Primärstandard für Säure-Base-Titrationen sowie zur Kalibrierung von pH-Metern und zur Herstellung von volumetrischen Alkalilösungen verwendet.Es dient als Puffer bei der pH-Bestimmung.Es findet Anwendung als ein nützlicher Standard für die Prüfung von gesamtem organischem Kohlenstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.Schwach löslich in Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 297°C (decomposition)
Dichte 1.636
Geruch Geruchsneutral
Menge 5000 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%