Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10437460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10437460 500 g 500 Gramm
10254300 100 g 100 Gramm
10040340 250 g 250 Gramm
10151960 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10437460 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5320/53
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:877-24-7, weiß, Schmelzpunkt:295 °C, Molekularformel:C8H5KO4, Molekulargewicht:204,222, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:3,8 bis 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer 13070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 295°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 204.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter