Learn More
Kaliumhydrogensulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10418610 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10418610 1 kg 1 Kilogramm
10408420 250 g 250 Gramm
10408610 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10418610 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5440/60
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kaliumhydrogensulfat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 214 °C
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
Formelmasse 136,16 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate