Learn More
Kaliumhydrogensulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 7646-93-7 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | HKO4S |
| Synonym | Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum |
| InChI-Formel | InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [K+].OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Kalium; Hydrogensulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.16 |
| Formelmasse | 135.9233 |