Learn More
Kaliumhydroxid, 0,05 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11996826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11996826 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11996826 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.1141.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05 €
    40.60 € / 1 Liter
    Sparen 34.45 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ethanolkaliumhydroxid ist ein effektiver Wärmeleiter und hochgradig entzündlich. Wird als Trockenmittel verwendet. Wird auch in einigen elektrischen Batterien verwendet, so z. B. in Fernbedienungen für TV-Geräte. Wird zur Herstellung von Seifen, zur Herstellung von Biodiesel und zur Herstellung anderer Kaliumverbindungen verwendet.
  • Die Lösung kann sich beim Stehen braun verfärben.
  • Explosionsgrenze: 3.5–15.0% (V) (Ethanol)
  • Entzündungstemperatur: 425 °C (Ethanol)
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 2,8055g KOH/l H2O = 0,05 N (±0,0001/20 °C)
Dichte 1 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig