Learn More
Kaliumhydroxid, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10279480 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
HDPE
Artikelnummer. 10279480
Marke: JT Baker 7130.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die qualitativ hochwertige volumetrische Lösung ist gebrauchsfertig für den Einsatz im Labor und spezialisierte Industrieanwendungen.
  • Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Die von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel HKO
Konzentration 0.0995–0.1005 mol/l
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 1.0 g/cm3 bei 20 °C
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11 mol
Güte BAKER ANALYZED
Normalität 0.1N
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.