Learn More
Kaliumhydroxid, 0.1 M
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556833 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11556833 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 11556833
Marke: Reagecon KOH20101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Bestimmung des KOH-Gehalts und der Säurebestimmung in Wein. Kaliumhydroxid, 0.1M, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige analytische volumetrische Lösung mit 5.61g/l HCl in Wasser für die Verwendung als Laborreagenz. Es eignet sich auch für den Einsatz in der Weinindustrie.
Kaliumhydroxid ist eine prototypische starke Base, die gegenüber Säuren korrosiv und reaktiv ist. Es ist wasserlöslich und bildet eine Elektrolytlösung. Dies ist eine analytische volumetrische Lösung, die in manuellen und automatisierten Titrationen verwendet wird. Diese Lösung erfüllt alle im Kompendium der internationalen Methoden der Wein- und Most-Analyse enthaltenen Testmethoden und kann zur Bestimmung von Weinsäure in Wein verwendet werden.
Spezifikation
pH 13
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Summenformel HKO
Konzentration 0.1 M
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 1.00 g/cm3
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI: 32035
Formelmasse 56.106 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.61G/L in Wasser.
Normalität 0.1N
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (0.1M)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium Hydroxide