Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Chem-Lab
Beschreibung
Kaliumhydroxidlösung ist ein effektiver Leiter und alkoholische Lösungen sind leicht entzündlich. Sie wird bei der Herstellung anderer Kaliumverbindungen und als Elektrolyt in Alkalibatterien, wie sie z. B. in Fernbedienungen für TV-Geräte zum Einsatz kommen, verwendet. Sie wird bei der Fertigung von Schmierseifen und zur Herstellung von Biodiesel verwendet. Sie kann auch in Flächendesinfektionsmitteln verwendet werden, die widerstandsfähig gegen KOH-Korrosion sind, ferner in der chemischen Einäscherung und zur Identifizierung einiger Pilzarten.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 14 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 79 °C |
| Schmelzpunkt | -117 °C |
| Konzentration | 5.612 g KOH/1 l Lösungsmittel |
| Dichte | 0.84 g/ml |
| Synonym | Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Menge | 1 l |
| IUPAC-Name | Kaliumhydroxid |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kalilauge 0.1 mol/l in Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,ethanol