Learn More
Kaliumhydroxid, 0.5 N
Artikelnummer. 11943173
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Konzentration:
28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20 °C)
28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20 °C)
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
11943173 1 l 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20 °C) 1 Liter
11943193 1 l 28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20 °C) 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 11943173
Marke: Chem-Lab CL05.1106.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
pH >12
Farbe Farblos
Konzentration 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20 °C)
Dichte 1.02 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
Geruch Ethanol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalilauge 0.5 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide