missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumhydroxid, 0.5 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4407743
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11393697

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035595.K2

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol

Potassium hydroxide, 0.5N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Aussehen Colorless liquid
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt