Learn More
Kaliumhydroxid, 1 N-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774935 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
10664545 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
15109263 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774935 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35 €
    47.90 € / 2.5 Liter
    Sparen 1.45 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 1N solution in water
Siedepunkt 100.0°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Summenformel HKO
Strukturformel KOH
Konzentration 1N, exact strength on the certificate of analysis
MDL-Nummer MFCD00003553
UN-Nummer 1814
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Dichte 1.0500g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.