Learn More
Kaliumhydroxid, ca. 85 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10073923 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
5 kg
25 kg
Unit Size:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10073923 5 kg 5 Kilogramm
10506992 25 g 25 Gramm
10474321 500 g 500 Gramm
10677581 2.5 kg 2.50 Kilogramm
13428578 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10073923 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 €
    212.65 € / 5 Kilogramm
    Sparen 43.35 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Weiß
Namenshinweis 85%
Siedepunkt 1320.0°C
Schmelzpunkt 360.0°C
Prozentgehaltsbereich ca. 85%
Strukturformel KOH
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Menge 5 kg
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) ∼85%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium hydroxide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.