Learn More
Kaliumhydroxid, Pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433118 2500 g 2500 Gramm
11423118 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18854.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.30 €
    79.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 12.65 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumhydroxid dient als Vorstufe für die meisten weichen und flüssigen Seifen und für zahlreiche kaliumhaltige Chemikalien. Kommt häufig bei der Herstellung von Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Kunstseide, Papier, Farbstoffen, verschiedenen Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Feinchemikalien und Erdölprodukten zum Einsatz. Im Bereich der organischen Chemie dient Kaliumhydroxid als Basis und wird bei der Synthese mehrerer organischer Verbindungen verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung als Elektrolyt in Alkalibatterien, die auf Nickel-Cadmium-, Nickel-Wasserstoff- und Mangandioxid-Zink basieren.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Nitroverbindungen, Alkalimetallen, Magnesium, Kupfer, Halogenen, Aziden und Anhydriden. Der Kontakt mit Aluminium, Zinn und Zink befreit Wasserstoffgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
pH 13,5
Siedepunkt 1320 °C bis 1324 °C
Schmelzpunkt 360 °C
Dichte 2.044
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Menge 2500 g
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) 85%
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide