missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFF1/pS2 Antibody (rTFF1/1091), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612727 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612727 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612727 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308248PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TFF1/pS2 Monoclonal antibody specifically detects TFF1/pS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TFF1/pS2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rTFF1/1091
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human TFF1/pS2 protein (Uniprot: P04155)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7031
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.