Learn More
Kaliumhydroxid, Pellets, multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 56.11 |
Güte | Multi-Kompendium/NF |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.04 kg |
Physikalische Form | Pellet, pelletieren |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.