Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥85 %, Pellets, Solstice
Artikelnummer. 15633070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633070 500 g 500 Gramm
15693060 1 kg 1 Kilogramm
15603070 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15663070 6 x 500 g 6 Stück
15643070 5 kg 5 Kilogramm
15653070 6 x 1 kg 6 Stück
15623070 4 x 5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15633070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 30603500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00 €
    32.93 € / 500 Gramm
    Sparen 3.07 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 85 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Strukturformel KOH
UN-Nummer 1813
Menge 500 g
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56,11 g/mol
Reinheit (%) ≥85 %
Güte Puriss. p.a.
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)