missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Kaliumindigotrisulfonat

Artikelnummer. p-187223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10533961

Marke: Thermo Scientific Chemicals 215170010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616.71 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67627-18-3
Summenformel C16H7K3N2O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 616.71
MDL-Nummer MFCD00013160
InChI-Schlüssel XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Synonym potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
PubChem CID 6364606
IUPAC-Name Trikalium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5,7-disulfonat
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium indigotrisulfonate
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 616.71
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium indigotrisulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt