Learn More
Kaliumiodat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10083903 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10571831 100 g Glasflasche 100 Gramm
10388140 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10083903
Marke: Thermo Scientific Acros 196740025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-05-6 , 7732-18-5
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumiodat
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Schmelzpunkt 560°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel KIO3
UN-Nummer 1479
Merck Index 15, 7763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.93
Dichte 3.9300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodate