Learn More
Kaliumiodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453217 100 g 100 Gramm
11463217 500 g 500 Gramm
11473217 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16162.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kaliumiodat, 98 %, IKO3, CAS-Nummer-7758-05-6, Iodsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodat, epa Pestizid chemischer Code 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, Kaliumiodat, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, Caswell Nr. 693a, Kaliumtriodat, Kaliumiodoxid KIO3, unii-i139e44nhl
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumiodat ist ein Oxidationsmittel, das zur Herstellung von 2-Styrylchromon aus o-Hydroxy-ω-cinnamylidenacetophenon durch oxidative Cyclisierung verwendet wird. Es wird zur Jodinierung von Speisesalz verwendet, um Jodmangel zu verhindern. Es ist ein Wirkstoff in Baby-Milch. Es wird als Reifemittel beim Backen verwendet. Desweiteren ist es am Schutz radioaktiver Jodakkumulation in der Schilddrüse beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kaliumiodid-Lösung. Unlöslich in Alkohol, flüssigem Ammoniak und Salpetersäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Aluminium, starken Oxidationsmitteln, Sulfiden, Peroxiden, Metallen und Reduktionsmitteln. Vermeiden Sie Hitze, Stöße und Reibung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Schmelzpunkt 560°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,7642
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.89
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid