Learn More
Kaliumiodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463217
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11463217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16162.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kaliumiodat, 98 %, IKO3, CAS-Nummer-7758-05-6, Iodsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodat, epa Pestizid chemischer Code 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, Kaliumiodat, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, Caswell Nr. 693a, Kaliumtriodat, Kaliumiodoxid KIO3, unii-i139e44nhl
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumiodat ist ein Oxidationsmittel, das zur Herstellung von 2-Styrylchromon aus o-Hydroxy-ω-cinnamylidenacetophenon durch oxidative Cyclisierung verwendet wird. Es wird zur Jodinierung von Speisesalz verwendet, um Jodmangel zu verhindern. Es ist ein Wirkstoff in Baby-Milch. Es wird als Reifemittel beim Backen verwendet. Desweiteren ist es am Schutz radioaktiver Jodakkumulation in der Schilddrüse beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kaliumiodid-Lösung. Unlöslich in Alkohol, flüssigem Ammoniak und Salpetersäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Aluminium, starken Oxidationsmitteln, Sulfiden, Peroxiden, Metallen und Reduktionsmitteln. Vermeiden Sie Hitze, Stöße und Reibung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Schmelzpunkt 560°C (decomposition)
Menge 500 g
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,7642
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.89
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodate