Learn More
Kaliumiodat, ACS-Reagenz, 99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662010 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672010 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15622010 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15642010 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15652010 4 x 2.5 kg Poly-Flasche 4 Stück
15632010 12 kg Fass mit Inneneinsatz 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15662010 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 215929500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodat
Schmelzpunkt 560 °C
Farbe Farblos
pH 5 bis 8 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel KIO3
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 214 mol
Reinheit (%) 99.50 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 3.93 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodate