Learn More
Kaliumiodat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10293960 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10293960 500 g 500 Gramm
10746301 100 g 100 Gramm
10697032 250 g 250 Gramm
10000320 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10293960 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5800/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kaliumiodat, Zertifizierter AR für Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer 11406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 560°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 214g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.