Learn More
Kaliumiodatkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15695220 6 x 1 Ea. 6 Stück
15685220 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695220 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 381206X1EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodate concentrate
Namenshinweis For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
CAS Min. % >3.0000%, >95.0000%
CAS Max. % <5.0000%, <97.0000%
Physikalische Form Concentrate
Menge 6 x 1 Ea.
Strukturformel KIO3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 214.00
Verpackung Ampulle