Learn More
Kaliumiodat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15613000 25 kg 25 Kilogramm
15682990 100 g 100 Gramm
15603000 250 g 250 Gramm
15692990 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613000 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3031425KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., 99.7 bis 100.4 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodat
Menge 25 kg
Strukturformel KIO3
UN-Nummer 1479
Formelmasse 214 mol
Reinheit (%) 99.7 bis 104 %
Güte Puriss. p.a.
Dichte 3.93 g/ml bei 25 °C