Learn More
Kaliumiodat-Lösung0.0147 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973584 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12973584 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973584 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 270 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodat
Verpackung Flasche
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Summenformel IKO3
Konzentration 0.0147 M (0.08833 N)
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
IUPAC-Name Kaliumiodat
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Menge 1000 ml