Learn More
Kaliumiodat-Lösung,0.017 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15674140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15674140 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15674140 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 342731L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Volumetrisch, 1/60 M KIO3 (0,1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumiodatlösung
CAS 5-6-7758
Menge 1 l
Summenformel IKO3
Strukturformel KIO3
MDL-Nummer MFCD00011406
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Iodat
Molekulargewicht (g/mol) 214
PubChem CID 23665710
Formelmasse 214 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.017 M