Learn More
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1330.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Potassium iodide |
| Schmelzpunkt | 680.0°C |
| Namenshinweis | granular |
| Farbe | Weiß |
| pH | 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
| Physikalische Form | Kristalle oder Granulat |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | KI |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium iodide
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.