Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumiodid, 99 %
Artikelnummer. 12685057 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12685057 500 g 500 Gramm
12665057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685057 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 €
    256.00 € / 500 Gramm
    Sparen 8.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel KI
Merck Index 15,7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie