Learn More
Kaliumiodid, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15622170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15622170 100 g 100 Gramm
15672170 5 g 5 Gramm
15662170 500 g 500 Gramm
15642170 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15652170 4 x 2.5 kg 4 Stück
15632170 12 kg 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15622170 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221945100G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Physikalische Form Crystals
Menge 100 g
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)