Learn More
Kaliumjodid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Product Code. 10607232 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Unit Size:
100 Gramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10607232 100 g 100 Gramm
10793801 250 g 250 Gramm
10703811 500 g 500 Gramm
10264060 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10607232 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/5880/48
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
IK, CAS-Nummer-7681-11-0, kali iodid, asmofug e, thyro-Block, pima, Kaliummonojodid, Knollid, Kisol, Kaliumjodid, Kaliumjodid KI, Kaliumjodid, 500 g, 1330 Grad C, CHEBI:8346, Weiß, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Jodid, 680 Grad C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer 11405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 166 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 745
compliance-icons
Product Identifier
  • Kaliumiodid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.