Learn More
Kaliumiodid-Konzentrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15675220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15675220
Marke: Honeywell-Fluka 381101EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M KI
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid-Konzentrat
CAS 7681-11-0
Menge 1 St.
Summenformel IK
Strukturformel KI
MDL-Nummer MFCD00011405
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC-Name Kalium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formelmasse 166 mol