Learn More
Kaliumjodid, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10489180 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10489180 500 g 500 Gramm
11468772 100 g 100 Gramm
10766491 250 g 250 Gramm
10132060 1 kg 1 Kilogramm
10409570 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10489180 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5840/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 €
    174.00 € / 500 Gramm
    Sparen 75.00 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7681-11-0 | Molekularformel: IK | Molekulargewicht: 166,003 g/mol
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer 11405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 745
Formelmasse 166 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumiodid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.