Learn More
Kaliumiodid, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodid |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | KI |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Formelmasse | 166 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |
| Güte | ReagentPlus |
| Dampfdruck | 1 mmHg (745 °C) |