Learn More
Kaliumiodid-Lösung 1 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12913594 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12913594 1000 ml Glasflasche 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12913594 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 274 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 €
    146.65 € / 1000 Milliliter
    Sparen 44.35 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Menge 1000 ml
Summenformel IK
Synonym Kaliumiodid, Dihydrogenoxid, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Dihydrogenmonoxid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC-Name Kaliumiodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.00
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M (1 N)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide