Learn More
Kaliumiodidlösung, Ph. Eur., Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodid |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Menge | 1 l |
| Summenformel | IK |
| Synonym | Kaliumiodid, Dihydrogenoxid, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Dihydrogenmonoxid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[I-] |
| IUPAC-Name | Kaliumiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.00 |
| PubChem CID | 4875 |
| Mehr anzeigen |