Learn More
Macherey-Nagel™ Kaliumiodidstärke-Testpapier für qualitative Nachweise
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteDescription
Nitrit oder freies Chlor oxidieren Kaliumjodid zu elementarem Jod. Das Jod reagiert mit Stärke zu einem blauvioletten Komplex. Um gasförmige Oxidationsmittel zu erkennen, wird das Papier mit destilliertem Wasser angefeuchtet und dann dem betreffenden Gas ausgesetzt. MN bietet zwei verschiedene Versionen von Kaliumiodid-Stärkepapier an:
- 816 N Testpapierrolle (5 m x 7 mm): Wählen Sie einfach die gewünschte Länge des Testpapiers, indem Sie das Papier einreißen. Besonders geeignet für das Eintauchen in Lösungen
- 616T Testpapierstreifen (2 x 7 cm): Handliche Einzelpapiere eignen sich besonders für Stichproben; 200 Streifen pro Röhrchen
Specifications
Specifications
| Farbanzeige | Weiß nach blau/violett |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Nitrit und freiem Chlor |
| Menge | 200/Packung |
| Bereich | Empfindlichkeitsgrenze: 1 mg/l NO2–/Freies Cl2 |
| Testmethode | Stichprobe |
| Prüfzeit | Unmittelbar |
| Typ | Qualitätstestpapier |
| Abmessungen (L x B) | 70 x 20 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Show More |