Learn More
Macherey-Nagel™ Kaliumiodidstärke-Testpapier für qualitative Nachweise
Artikelnummer. 11356544 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Format:
Spule
Streifen
Abmessungen (L x B):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Testmethode:
Dip
Stichprobe
Packungsgröße:
200 Stück
5 Meter
Artikelnummer. Format Abmessungen (L x B) Testmethode unitSize
11356544 Spule 50 m x 7 mm Dip 5 Meter
10358121 Streifen 70 x 20 mm Stichprobe 200 Stück
2 options
Artikelnummer. 11356544
Marke: Macherey-Nagel™ 90754
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von starken Oxidationsmitteln wie Nitrit und freiem Chlor. Macherey-Nagel™ Qualitatives Kaliumiodid-Stärketestpapier wird auch zur Kontrolle von Diazotierungsreaktionen verwendet. Kaliumiodid-Stärkepapier ist in zwei Formaten erhältlich: 5 m-Rolle oder 70x20 mm-Teststreifen.
Nitrit oder freies Chlor oxidieren Kaliumjodid zu elementarem Jod. Das Jod reagiert mit Stärke zu einem blauvioletten Komplex. Um gasförmige Oxidationsmittel zu erkennen, wird das Papier mit destilliertem Wasser angefeuchtet und dann dem betreffenden Gas ausgesetzt. MN bietet zwei verschiedene Versionen von Kaliumiodid-Stärkepapier an:
  • 816 N Testpapierrolle (5 m x 7 mm): Wählen Sie einfach die gewünschte Länge des Testpapiers, indem Sie das Papier einreißen. Besonders geeignet für das Eintauchen in Lösungen
  • 616T Testpapierstreifen (2 x 7 cm): Handliche Einzelpapiere eignen sich besonders für Stichproben; 200 Streifen pro Röhrchen
Spezifikation
Farbanzeige Weiß nach blau/violett
Format Spule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von Nitrit und freiem Chlor
Menge Je 1
Bereich Empfindlichkeitsgrenze: 1 mg/l NO2/Freies Cl2
Testmethode Dip
Prüfzeit Unmittelbar
Typ Qualitätstestpapier
Abmessungen (L x B) 50 m x 7 mm
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 7 mm