missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumiodobismuthat R4-Lösung, EU-Arzneibuchqualität, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12950514 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12950514 100 ml 100 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12950514

Marke: Fisher Chemical RP 178 100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.

Spezifikation

Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodobismuthate Solution R4. European Pharmacopoeia Ref: 1070605 (RP 178)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.