Learn More
Kaliumiodobismuthatlösung, EP, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464729 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Braune Winchester-Flasche
Artikelnummer. 11464729
Marke: Reagecon 1070600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt gemäß den Normen des Europäischen Arzneibuchs (EP), Kapitel 4 (4.1.1). Reagecon Kalium-Iodobismuthat-Lösung, EP ist ein hochreines, stabiles Produkt, das für EP-Anwendungen entwickelt und getestet wurde.
Reagecon Kalium Iodobismuthatlösung ist ein hochreines, stabiles Produkt, das für Anwendungen aus dem Europäischen Arzneibuch (EP) entwickelt und getestet wurde, einschließlich Identifizierungsreaktionen von Ionen und funktionellen Gruppen (2.3.1) und als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monografien beschrieben werden.
  • Dieses Reagecon EP Reagenz ist genau, stabil und reproduzierbar
  • Die Stabilität des Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen
  • Verpackt in einer Flasche aus bernsteinfarbenem Glas zum Schutz vor Licht
Spezifikation
CAS 41944-01-8
Farbe Rötlichbraun
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel BiI7K4
UN-Nummer 2790
Molekulargewicht (g/mol) 1253.7
Güte Eur Ph.
Verpackung Braune Winchester-Flasche
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide