Learn More
Kaliummanganat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378308 50 g -
11368308 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11378308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039506.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 10294-64-1 | K2MnO4 | 197.13 g/mol
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-64-1
Summenformel K2MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.13
MDL-Nummer MFCD00043089
InChI-Schlüssel XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
PubChem CID 160931
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-mangan
SMILES [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium manganate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 197.13