Learn More
Kalium(meta)periodat, ≥99.8 % (Trockenmaterial, RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615980 500 g Glasflasche 500 Gramm
15605980 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15615980
Marke: Honeywell-Fluka 60450500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.8 % (getrocknetes Material, RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-21-8
Summenformel IKO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.999
MDL-Nummer MFCD00011407
InChI-Schlüssel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumperiodat, Kaliummetaperiodat, Periodsäure HIO4, Kaliumsalz, Kaliumion io4, Periodsäure HIO4, Kaliumsalz 1:1, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC-Name Kalium; Periodat
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kalium(meta)periodat
Menge 500 g
Strukturformel KIO4
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 230 mol
Reinheit (%) ≥99.8 % (Trockenmaterial, RT)