Learn More
Kaliummetabisulfit, > 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324958 100 g 100 Gramm
11314958 500 g 500 Gramm
11334958 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043908.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
It serves as a component of certain photographic developers and its solution is used in photographic fixing, in the textile industry for dyeing and cotton printing. It is utilized to precipitate gold from solution in aqua regia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16731-55-8
Summenformel K2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
MDL-Nummer MFCD00167605
InChI-Schlüssel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-Name Dikalium Sulfinatosulfonat
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium metabisulfite
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 222.32
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Luftempfindlich
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium metabisulfite