Learn More
Kaliummetall in flüssigem Paraffin, Rein, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 770°C |
| Schmelzpunkt | 63°C |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 39.1g/mol |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Dampfdruck | 133mbar 171 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium (metal) in liquid paraffin
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.