Learn More
Kaliummetall in flüssigem Paraffin, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073401 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498752 10 g 10 Gramm
10121580 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11498752
Marke: Fisher Chemical P/3720/45
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7740-09-7
Summenformel K
MDL-Nummer 133776
Spezifikation
Siedepunkt 770°C
Schmelzpunkt 63°C
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
Formelmasse 39.1g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.