Learn More
Kaliummethoxid, 5 % w/v in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389148
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11389148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042551.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-33-8
Summenformel CH3KO
Molekulargewicht (g/mol) 70.132
MDL-Nummer MFCD00012416
InChI-Schlüssel BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
IUPAC-Name Kalium;Methanolat
SMILES C[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium methoxide
Geruch Alcohol-like
Strukturformel KOCH3
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 70.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % w/v in Methanol
Physikalische Form Flüssig