Learn More
Kaliummethoxid, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium methoxide |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | >90% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and ethanol. |
| Formelmasse | 70.14 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium methoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P235-Kühl halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, potassiumsalt