Learn More
Kaliummolybdänoxid, wasserfrei, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782083
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11328127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022898.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-49-6
Summenformel K2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 238.14
MDL-Nummer MFCD00011370
InChI-Schlüssel NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium molybdenum oxide, anhydrous
Schmelzpunkt 919°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dikalium-dioxomolybdän-bis(olat)
Formelmasse 238.14
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 2.3