Learn More
Kaliumnitrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™
51.80 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Summenformel | KNO3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 101.1 |
| MDL-Nummer | MFCD00011409 |
| InChI-Schlüssel | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| IUPAC-Name | Kalium; Nitrat |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
10713085
|
Thermo Scientific Acros
193800100 |
10g | Glasflasche |
53.40 € 51.80 € / 10 Gramm Sparen 1.60 € 2% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Spezifikation
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| 15, 7769 | |
| Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.1 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99.999% | |
| 2.1 |
| 99.999% | |
| 99.999% | |
| KNO3 | |
| 05,561 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| Kalium; Nitrat | |
| 24434 | |
| 101.1 | |
| Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate